Learn More
Cytiva Milieu TALON™ Superflow
Code produit 11658893 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11658893 10 ml 10mL
12644883 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11658893 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28957499
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il offre une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Le milieu Cytiva TALON™ Superflow est utilisé pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine par IMAC.
Caractéristiques:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice - Agarose réticulé, 6 %
  • Granulométrie : 60 à 160 μm
  • Capacité de liaison/mL - Jusqu'à 20 mg de protéine marquée à l'histidine
  • Plage de stabilité du pH : 3 à 12
  • Stabilité du pH Nettoyage en place (NEP) - 2 - 14 CO 2+ milieu décapé
  • Format complet : 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
Type de produit Milieu Talon Superflow
Granulométrie 60 à 160 μm
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC