Learn More
Cytiva Milieu TALON™ Superflow
Code produit 12644883 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12644883 50 ml 50mL
11658893 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12644883 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28957502
 Article restreint
En stock
Il offre une sélectivité différente par rapport aux milieux chargés en nickel. Le milieu Cytiva TALON™ Superflow est utilisé pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine par IMAC.
Caractéristiques:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrice - Agarose réticulé, 6 %
  • Granulométrie : 60 à 160 μm
  • Capacité de liaison/mL - Jusqu'à 20 mg de protéine marquée à l'histidine
  • Plage de stabilité du pH : 3 à 12
  • Stabilité du pH Nettoyage en place (NEP) - 2 - 14 CO 2+ milieu décapé
  • Format complet : 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité par métal immobilisé
Conditions de stockage 4°C à 8°C
Capacité de liaison Jusqu’à 20 mg de protéine marquée à l’histidine
Type de produit Milieu Talon Superflow
Granulométrie 60 à 160 μm
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons
Identifiant produit
  • TALON Superflow, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt