Learn More
Chlorhydrate de talsaclidine, TRC
Code produit 30412546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412546 5 mg 5mg
30417818 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0056015MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Talsaclidine Hydrochloride
Formule moléculaire C10H16ClNO
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
SMILES C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 201.69