Learn More
Talsaclidine, TRC
Code produit 30419799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419799 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0056005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Talsaclidine
CAS 147025-53-4
Formule moléculaire C10 H15 N O
Quantité 5 mg
Synonyme 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1
SMILES CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2
Nom IUPAC (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Poids de la formule 165.1154