Learn More
Tamibarotene, MedChemExpress
Description
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamibarotene |
| CAS | 94497-51-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H25NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Am 80 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25.5 mg/mL (72.56 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=C3C(C)(CCC(C)(C3=C2)C)C)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.44 |
| Afficher plus |