Learn More
Tamibarotène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446159 10 mg 10mg
15456159 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64028.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Agoniste du récepteur d’acide rétinoïque → (RAR→)
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 ?M respectively).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Tamibarotene est un récepteur d’acide rétinoïque α ; 945 (RAR&# ; ) agoniste qui induit la différenciation (ED50 = 0,79 nM) et l’apoptose60 des cellules HL- in vitro. Présente des effets antiprolifératifs contre une variété de lignées de cellules tumorales humaines (valeurs moyennes 35, 40 et 60% d’inhibition de la croissance à 0,1, 1 et 10 μM respectivement) et affiche l’activité anticancéreuse contre la leucémie promyélocytaire aiguë in vivo. Il a également été démontré qu’il supprimait la croissance d’autres cellules myéloïdes et lymphoïdes malignes.
Solubilité
Soluble à 50 mM dans le DMSO
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94497-51-5
Formule moléculaire C22H25NO3
Poids moléculaire (g/mol) 351.45
Numéro MDL MFCD00866188
Clé InChI MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
CID PubChem 108143
ChEBI CHEBI:32181
Nom IUPAC 4-[(5,5,8,8 -tétraméthyl-6,7 -dihydronaphtalène-2 -yl)carbamoyl]benzoïque
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamibarotene
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Merck Index 14,9047
Informations sur la solubilité Soluble to 50 mM in DMSO
Poids de la formule 351.44
Forme physique Solide