Learn More
Tamibarotène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamibarotene |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26) |
| Poids de la formule | 351.1834 |