Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en aluminium 23, Tammann ; Hauteur x diamètre extérieur x diamètre intérieur (mm), 100 x 12 x 8 ; Volume (ml), 5 ; Tammann
Code produit 15463545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.2mL
1mL
2.3mL
5 ml
8mL
17mL
30mL
90mL
123mL
180mL
300mL
490mL
790mL
1070mL
Diamètre (métrique) externe:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diamètre (métrique) interne:
30mm
50mm
80 mm
100mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Hauteur (métrique):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Conditionnement
15463545 17mL 15mm 100mm 20mm 1 pièce
15403545 0.2mL 3mm 30mm 6mm 1 pièce
15423545 2.3mL 6mm 80 mm 10mm 1 pièce
15433545 5 ml 8mm 100mm 12mm 1 pièce
15443545 8mL 10mm 100mm 15mm 1 pièce
15413545 1mL 5mm 50mm 8mm 1 pièce
15483545 90mL 20mm 280 mm 24mm 1 pièce
15493545 30mL 20mm 100 mm 25mm 1 pièce
15443555 790mL 58mm 280 mm 68mm 1 pièce
15403555 123mL 28mm 190 mm 34mm 1 pièce
15423555 300mL 38mm 280 mm 44mm 1 pièce
15413555 180mL 28mm 280 mm 34mm 1 pièce
15433555 490mL 47mm 280 mm 55mm 1 pièce
15453555 1070mL 58mm 390 mm 68mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15463545 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 033058.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 100mm
Matériau Al-23
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 17mL
Diamètre (métrique) externe 15mm
Hauteur (métrique) 20mm
Product Type Creusets Tammann Al-23
RUO– À des fins de recherche uniquement