Learn More
Tamoxifène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475719 1 g 1g
15495719 500 mg 500mg
15485719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63509.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.28€
    223.65€ / 1g
    Économisez 45.63€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le tamoxifène (citofen, numéro CAS 10540-29-1) est un agent antinéoplasique qui procure son effet par le biais des récepteurs d’œstrogènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le tamoxifène est un aminobenzène tertiaire qui agit par liaison compétitive et antagonise les récepteurs d’œstrogènes pour réduire la synthèse de l’ADN
  • Lorsque l’estradiol ne peut pas se lier aux récepteurs d’œstrogènes, l’élément de réponse de l’ADN n’est pas activé
  • Le tamoxifène régule positivement la production de TGFb et ralentit la croissance des tumeurs
  • Le tamoxifène inhibe la production d’IGF-1, un stimulateur de croissance tumorale
Application
  • Le tamoxifène peut être utile dans l’étude de la tumorigenèse, de la croissance et de l’inflammation
  • Il convient aux expériences in vitro et in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
Numéro MDL MFCD00010454
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonyme tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
CID PubChem 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphénylbut-1-en-1-yl]phénoxy}éthyl)diméthylamine
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamoxifen
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,9048
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Poids de la formule 371.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tamoxifen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen