Learn More
Tamoxifène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485719 5 g 5g
15495719 500 mg 500mg
15475719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63509.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.20€
    854.65€ / 5g
    Économisez 175.55€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le tamoxifène (citofen, numéro CAS 10540-29-1) est un agent antinéoplasique qui procure son effet par le biais des récepteurs d’œstrogènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Tamoxifen is a tertiary aminobenzene that acts by competitively binding and antagonizing estrogen receptors to reduce DNA synthesis
  • When estradiol cannot bind estrogen receptors, the DNA response element is not activated
  • Tamoxifen upregulates the production of TGFb and slows tumor growth
  • Tamoxifen inhibits the production of IGF-1, a stimulator of tumor growth
Application
  • Tamoxifen may be useful in the study of tumorigenesis, growth, and inflammation
  • It is suitable for in vitro experiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
Numéro MDL MFCD00010454
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonyme tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
CID PubChem 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamoxifen
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Merck Index 14,9048
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Poids de la formule 371.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder