Learn More
Tamoxifène, 99,24 %, MP Biomedicals™
Code produit 11445161 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445161 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11445161 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215673883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.83€
    103.95€ / 250mg
    Économisez 13.88€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Numéro MDL MFCD00010454
Quantité 0.25 g
Synonyme tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphénylebut-1-en-1-yl]phenoxy}éthyl)diméthyleamine
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
CID PubChem 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tamoxifen, Free Base
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen