Learn More
R&D Systems™ Tamoxifen citrate
Description
Tamoxifen citrate is an estrogen receptor antagonist/partial agonist. Selective and potent inhibitor of mammalian sterol isomerase. Neuroprotective in female rats in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. Tamoxifen (Cat. No. 6432) is also available.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamoxifen citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C32H37NO8 |
| Poids de la formule | 563.65 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 563.65 |