Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Description
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamoxifen Citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H37NO8 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 563.64 |
| Afficher plus |