Learn More
Tamoxifène, base libre, MP Biomedicals
Code produit 11435161 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435161 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11435161 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215673880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.15€
    51.45€ / 100mg
    Économisez 9.70€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Numéro MDL MFCD00010454
Quantité 100 mg
Synonyme tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphénylebut-1-en-1-yl]phenoxy}éthyl)diméthyleamine
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
CID PubChem 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tamoxifen, Free Base
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..