Learn More
Tamoxifène, MP Biomedicals
Product Code. 15712262 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15712262 5 g 5g
11455161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15712262 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    844.20€ / 5g
    Économisez 165.80€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tamoxifène, poudre blanche
  • Il est utilisé pour faciliter la recombinaison de l’allèle ect2flox dans des organes de souris.
  • Il a également été utilisé pour étudier ses effets sur l’activation microgliale induite par le lipopolysaccharide (LPS).
  • Inhibiteur de la protéine kinase C (IC50 = 50-200 μM selon les conditions de dosage dans les cellules MCF-7 ou IC50 = 100 μM dans le cerveau de rat).
  • Il s’agit d’un promédicament qui est métabolisé en métabolites actifs 4-hydroxytamoxifène (4-OHT) et endoxifène par les isoformes du cytochrome P450 CYP2D6 et CYP3A4.
Chemical Identifiers
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
Numéro MDL MFCD00010454
Clé InChI NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Point de fusion 96 °C à 100 °C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.0021
Notes de pourcentage du dosage 0,9935
Indice de réfraction KR5919600
Quantité 5 g
Synonyme [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Informations sur la solubilité Pratiquement insoluble dans l’eau (< 0,01 % à 20 °C) ; soluble dans le méthanol, l’éthanol, le 2-propanol, le propylène glycol, le chloroforme (50 mg/mL - solution claire, incolore à jaune pâle) ou DMSO
Nom IUPAC (2-{4-[(1Z)-1,2-diphénylebut-1-en-1-yl]phenoxy}éthyl)diméthyleamine
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tamoxifen, Free Base
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base