Learn More
Tamoxifen, Tocris Bioscience™
Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Marque: Tocris Bioscience 6342/100
Description
Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM). Exhibits antiestrogenic effects in mammary tissue and estrogen-like effects in bone. Anticancer. Tamoxifen citrate (Cat.No. 0999) is also available.Spécification
| 2-[4-[(1Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine | |
| 10540-29-1 | |
| >99% | |
| 100 mg |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.