Learn More
Tamoxifène, TRC
Code produit 18091230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18091230 1 g 1g
30040971 10 g 10g
18032230 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18091230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0060001G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10540-29-1
Formule moléculaire C26H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 371.52
Synonyme (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, Mammaton, Novaldex, Tamoxifen, Z-Tamoxifen, trans-Tamoxifen;
Nom IUPAC 2-[4-[(Z)-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy]-N,N,N-diméthyléthanamine
SMILES CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamoxifen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Poids de la formule 371.2249
Pourcentage de pureté >95%