Learn More
Tamoxifène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tamoxifen |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25- |
| Poids de la formule | 371.2249 |
| Pourcentage de pureté | >95% |