Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes métallisées imprimables par transfert thermique inviolables
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Adhésif acrylique inviolable
- Pour les surfaces lisses
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certifiées UL |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Argent |
| Finition | Mat |
| Format | Continue |
| Matériau | Polyester métallisé (inviolable) |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |