Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle à transfert thermique inviolables
Code produit 11573804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
Étiquettes par rangée:
4
5
Répétition verticale (métrique):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
Largeur (métrique):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
Conditionnement:
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Étiquettes par rangée Répétition verticale (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11573804 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rouleau
11533754 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rouleau
11543754 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11573804 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en vinyle imprimables et inviolables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Conçue pour se briser facilement afin de révéler toute altération du produit et d'empêcher le retrait de l'étiquette monobloc
  • Soyez prudent lors du retrait de la doublure, car le matériau est fragile.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Satin
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle (inviolable)
Côtés imprimables Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des cartes de circuits imprimés, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 17.8 mm
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-14-7351-10
Nb par paquet 10 000 étiquettes par rouleau
Quantité 10 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Plage de températures (impériale) -40°F à +176°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.066 mm
Répétition verticale (métrique) 7,6 mm
Dimensions (L x l) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longueur (impériale) 0,2 in
Largeur (impériale) 0,65 in
Largeur (métrique) 16,5 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 16.51 mm
Hauteur (impériale) 0,2 in
Hauteur (métrique) 5,1 mm
Alternate Part Number THT-14-7351-10