Learn More
Gilac™ Balai de four Tampico
Code produit 17928461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
38 cm
50 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17928461 38 cm 1 pièce
17988631 50 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17928461 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.77€
    47.22€ / 1 pièces
    Économisez 21.55€
    31% de réduction
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le balai à four Tampico est une brosse spéciale pour la boulangerie et la pâtisserie.
  • Brosse spéciale pour la boulangerie et la pâtisserie.
Spécification
Type de produit Cabeza de escoba
Code couleur orange
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 15 in
Color-coded Oui
Matériau En bois