Learn More
Invitrogen™ TAMRA, SE; 5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester (5(6)-TAMRA, SE), mixed isomers
Description
Tetramethylrhodamine (TMR) is an important fluorophore for preparing protein conjugates. Under the name TAMRA, the carboxylic acid of TMR has also achieved prominence as a dye for oligonucleotide labeling and automated DNA sequencing applications. 5-(and-6)-carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester is the amine-reactive, mixed isomer form of TAMRA. Single isomer forms of 5-TAMRA SE (Cat no. C-2211) and 6-TAMRA SE (Cat. no. C-6123) are also available.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | TAMRA SE |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle |
| Marqueur ou colorant | Isomères TAMRA™, TMR (tétraméthylrhodamine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |