Learn More
Tamsulosin hydrochloride, 98+%
Code produit 15484469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484469 100 mg 100mg
15464469 10 mg 10mg
15474469 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61999.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
An alpha-1 adrenoceptor antagonist | CAS: 106463-17-6 | C20H29ClN2O5S | 444.971 g/mol
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106463-17-6
Formule moléculaire C20H29ClN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 444.971
Numéro MDL MFCD00922997
Clé InChI ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Synonyme tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic
CID PubChem 5362376
ChEBI CHEBI:9399
Nom IUPAC 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride
SMILES CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tamsulosin hydrochloride
Point de fusion 228°C to 230°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Merck Index 14,9049
Poids de la formule 444.97
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Powder