Learn More
Corning™ Revêtements de cuve
Code produit 31932517 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
130 l
200 L
Diamètre (métrique):
45,72 cm
55,88 cm
57,15 cm
Type de produit:
Revêtement de cuve sans gousset
Revêtement de cuve à gousset
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Type de produit Conditionnement
31932517 200 L 57,15 cm Revêtement de cuve sans gousset 20 pièces
31932498 130 l 45,72 cm Revêtement de cuve sans gousset 20 pièces
17203594 200 L 57,15 cm Revêtement de cuve sans gousset 1 pièce
17213594 200 L 55,88 cm Revêtement de cuve à gousset 1 pièce
31932515 200 L 55,88 cm Revêtement de cuve à gousset 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31932517 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9130030
Expédition estimée: 28-12-2026
Conçus pour s’adapter aux cuves cylindriques normalisées fabriquées par Nalge™/Nunc™ et d’autres marques
  • Moulé en polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
  • Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
  • Éliminez les risques liés à la contamination croisée
  • Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
  • Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
  • Disponible en version avec ou sans gousset
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Matériau PEBD
Capacité (impériale) 0,0528 gal
Profondeur (impériale) 36 po
Profondeur (métrique) 91,44 cm
Diamètre (impériale) 22,5 po
Diamètre (métrique) 57,15 cm
Forme Cylindrique
Dimensions 22,5 in x 36 in (57,2 cm x 91,4 cm)
Type de produit Revêtement de cuve sans gousset