Description
- Moulé en polyéthylène basse densité (PEBD)
- Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
- Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
- Éliminez les risques liés à la contamination croisée
- Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
- Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
- Disponible en version avec ou sans gousset
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| Type de produit | Revêtement de cuve sans gousset |
| Capacité (métrique) | 560 l |