Learn More
Kartell™ Cuve empilable, PEHD, 46 l, 365 mm x 595 mm x 255 mm
Code produit 15626405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
HDPE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15626405 HDPE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626405 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0060300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    58.02€ / 1 pièces
    Économisez 2.98€
    4% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026