Learn More
3M™ Kit d’intervention pour les déversementsf de camion-citerne
Description
- Conçu pour absorber et contenir de petits déversements et fuites
- La taille compacte est pratique pour les camions, les services d’expédition et les zones de transfert de pétrole
- Le kit est facilement rangé dans des zones confinées,
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Type | Kit d’absorbants de contrôle des déversements |
| À utiliser avec (application) | Absorbant/contenant de petits déversements et fuites |
| Modèle | TSK-15 |
| Quantité d’emballage | 5/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 490 x 430 x 160 mm |
| Longueur (métrique) | 490 mm |
| Largeur (métrique) | 430 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |