Learn More
Acide tannique, TRC
Code produit 30421527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00656050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tannin (Tannic acid)
CAS 1401-55-4
Formule moléculaire C76H52O46
Quantité 50 g
Synonyme Tannic Acids, Tannin analysis, AL, AL (tannin), Arbor Lock 20, BM 539, Bondtite 241, Bondtite 345, Bondtite 645, Brewtan, Brewtan C, Colatan GT 100, Crown ATO, DT-R 240, Excellence Vintage, F-Tannin, FS 500M, Fintan OP, Floctan 1, Floctan 3, Fresh Shiraimatsu FS 500M, Gallotannic Acid, Gallotannic Acids, Gallotannin, Gallotannins, Hifix 45, Hifix SL, Hifix SLA, Hifix SW-A, Kakitafu, Lexsod P, MP-TR, Makubunri Seisei Kaki Tannin H 1, Pancil, Pancil FG 22, Pancil FG 30, Pancil FG 70, Quertanil, Resorcinex Pecan Tannin 9901L, SV 82, Sunlife TN, TW 75, Tanal 02C, Tanal 1, Tanaphen P 500, Tanex A-FCC, Tanex RS 93, Tannic Acid KT, Tannic Acid ME, Tannic Acid X, Tannic acid, Tannic acid AL, Tannin, Textan 3, UT 10, UT 10 (tannin), Vitanil B, Vitanil IM, Weibull
Formule InChI InChI=1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
SMILES Oc1c(O)c(O)cc(C(Oc2c(O)c(O)cc(C(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3OC(c4cc(OC(c5cc(O)c(O)c(O)c5)=O)c(O)c(O)c4)=O)OC(c6cc(OC(c7cc(O)c(O)c(O)c7)=O)c(O)c(O)c6)=O)OC(c8cc(OC(c9cc(O)c(O)c(O)c9)=O)c(O)c(O)c8)=O)OC(c%10cc(OC(c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)=O)c(O)c(O)c%10)=O)=O)c2)=O)c1
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(((3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)méthyl)tétrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tétrayl tétrakis(3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoate)
Poids moléculaire (g/mol) 1701.21
Poids de la formule 1700.17