Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Code produit 16493836
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493836 25 mg
16444767 50 mg
16428878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16493836 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0135
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18O3
Quantité 25 mg
Synonyme Dan Shen ketone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 294.34
Poids de la formule 294.34
Pourcentage de pureté 99.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation