Learn More
Tanshinone IIA, TRC
Code produit 30425834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425834 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00700050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Formule moléculaire C19 H18 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA
Formule InChI InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
SMILES Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
Nom IUPAC 1,6,6-triméthyl-8,9-dihydro-7H-naphto[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dione
Poids moléculaire (g/mol) 294.34
Poids de la formule 294.1256