Learn More
Feuille de tantale, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395769 100 x 150 mm 1 pièce
11395798 150 x 500 mm 1 pièce
15495935 150 x 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010351.GJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.80€
    155.65€ / 1 pièces
    Économisez 38.15€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Forme : env. 6,3 g/100 x 150 mm ; Trempe : brut de laminage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Hard
Aspect Gray to silver foil
Densité 16.69g/cm3
Quantité 100 x 150 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur