Learn More
Feuille de tantale, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305779 50 x 50 mm 1 pièce
11315808 100 x 100 mm 1 pièce
11305808 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010352.FI
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 5,3 g/50 x 50 mm ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur