Learn More
Feuille de tantale, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335808 100 x 100 mm 1 pièce
11315779 50 x 50 mm 1 pièce
11325808 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010353.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.96€
    285.65€ / 1 pièces
    Économisez 69.31€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈10.4g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%