Learn More
Gaze de tantale, maille tissée de 30 à partir de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum gauze |
| Note relative au nom | 30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
| Quantité | 125 x 125 mm |
| Dimensions de la maille | 30 Mesh |
| Forme | Toile métallique |