Learn More
Granulé de tantale, 1 mm (0,04 po) de diamètre x 2 mm (0,08 po), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 Pc.
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404915 1000 Pc. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044367.KO
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum pellet
Note relative au nom 1mm (0.04 in.) dia. x 2mm (0.08in)
CAS 7440-25-7
Quantité 1000 Pc.
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ta
Numéro MDL MFCD00011252
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ta]
Nom IUPAC tantale
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Pourcentage de pureté 99.9%