Learn More
Plaque de tantale, épaisseur 6,35 mm (0,25 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
25mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387767 25 x 25 mm 25mm
11440400 50 x 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014181.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum plate
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) thick
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈65.9g/25x25mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%