Learn More
Poudre de tantale, -22 mailles, Puratronic™, 99,98 % (à base de métaux, Nb 50 ppm), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315809 5 g 5g
11336847 25 g 25g
11326847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11315809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010753.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -22 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (Metals basis)
Forme Poudre Nb 50 ppm