Learn More
Poudre de tantale, 99,97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 15485935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485935 25 g 25g
11335788 2.5 g 2.50g
11355788 100 g 100g
11325788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15485935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010345.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Quantité 25 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis, Nb 50ppm)
Forme Poudre