Learn More
Tige en tantale, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 cm
5 cm
25 cm
Conditionnement:
1cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395788 5 cm 5cm
11385788 1 cm 1cm
11305798 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010347.BQ
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Poids ≈20.4g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%