Learn More
Tige en tantale, dia. 2,8 mm (0,11 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384488 25 cm 25cm
11374488 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042371.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.92€
    200.65€ / 25cm
    Économisez 50.27€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 102 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum
Couleur Gris à argent
Aspect Gray to silver rod
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Tige, 2,8 mm (0,11 po) de diamètre