Learn More
Tige en tantale, 4,75 mm (0,19 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Conditionnement:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349028 25 cm 25cm
11339028 5 cm 5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042494.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum rod
Note relative au nom 4.75mm (0.19 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈3.26g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%