Learn More
Balle en tantale 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Couleur | Gris à argent |
| Aspect | Gray to silver slug |
| Densité | 16.69g/cm3 |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
| Forme | Pastille, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 in) de longueur |