Learn More
Feuille mince de tantale, 0,0025 mm (0,0001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum Thinfoil |
| Note relative au nom | 0.0025mm (0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.026g/25x25mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |