Learn More
Fil de tantale, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum |
| Couleur | Gris à argent |
| Note relative au nom | Annealed |
| Aspect | Gray to silver wire |
| Densité | 16.69g/cm3 |
| Quantité | 1 m |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm) |
| Forme | Fil, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre |