Learn More
Fil de tantale, 0,203 mm (0,008 po) de diamètre, dur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
10 m
Conditionnement:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456765 10 m 10m
15436765 1 m 1m
15446765 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045133.G6
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Point de fusion 2996°C
Point d’ébullition 5429°C
Densité 16.69
Quantité 10 m
Conditionnement Tube
Poids de la formule 180.95
Pourcentage de pureté 99.9%