Learn More
Fil de tantale, 0,7 mm (0,03 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11334658
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 m
10 m
Unit Size:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11334658 10 m 10m
11324658 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11334658 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043013.G6
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Specifications
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Note relative au nom 0.7mm (0.03 in.) dia.
Quantité 10 m
Odeur Odorless
Poids ≈6.4g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%