Learn More
Fil de tantale, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
20cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390198 100 cm 100cm
11310208 20 cm 20cm
11300208 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042933.BY
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-25-7
Formule moléculaire Ta
Poids moléculaire (g/mol) 180.95
Numéro MDL MFCD00011252
Clé InChI GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CID PubChem 23956
ChEBI CHEBI:33348
Nom IUPAC tantale
SMILES [Ta]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum wire
Note relative au nom 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 100 cm
Odeur Odorless
Poids ≈29.3g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%