Learn More
Tanzisertib, MedChemExpress
Code produit 16449147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449147 5 mg
16442667 50 mg
16436578 10 mg
16416786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16449147 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15495
MedChemExpress Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tanzisertib
CAS 899805-25-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23F3N6O2
Quantité 5 mg
Synonyme CC-930
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (73.59 mM)
SMILES O[C@H]1CC[C@H](NC2=NC=C3N=C(NC4=C(F)C=C(F)C=C4F)N([C@@H]5COCC5)C3=N2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 448.44
Poids de la formule 448.44
Pourcentage de pureté 99.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation