Learn More
Kartell™ Robinet pour cuve
Code produit 12801773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
36,50 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
12801773 36,50 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12801773 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0177200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.29€ / 2 pièces
    Économisez 0.71€
    7% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Fabriqué en polyéthylène haute densité : il est idéal pour l’emballage et le transport de liquides dans l’industrie alimentaire. Le robinet pour cuve Kartell™ facilite l’utilisation en permettant au réservoir de rester en place.
  • À utiliser avec des cuves de 10 et 20 l
  • Le robinet est placé dans une position permettant au réservoir de rester en place, afin de faciliter l’utilisation de ces bacs pour l’emballage et le transport de liquides
  • Adapté aux denrées
Spécification
Taille du bouchon 36,50 mm
Couleur Blanc
Matériau HDPE