Learn More
Sampling Systems™ Appuyez avec 90° Plier
Code produit 17867817 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fût à base inclinée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17867817 Fût à base inclinée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17867817 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A13610B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.81€
    117.81€ / 1 pièces
    Économisez 6.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Appuyez avec 90 °Courbure en acier inoxydable.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
Spécification
Type de produit Robinet
À utiliser avec (application) Distribution de liquides
À utiliser avec (équipement) Fût à base inclinée